Tetrabutilamonio fluoruro trihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Fluoruro de tetrabutilamonio trihidrato
L13303.09
L13303.18
L13303.09EA
46.8
EUR
L13303.09
L13303.18
Tetrabutilamonio fluoruro trihidrato ≥98%
Tetrabutilamonio fluoruro trihidrato
Purity: 98%
CAS No.: 87749-50-6
Molecular Formula: C16H36FN.3H2O
Formula Weight: 315.52 (261.47anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 54-60°
Beilstein Reference: 3761900
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00149981
Formula:
C₁₆H₃₆FN·3H₂O MW: 315.51 g/mol Pto. de fusión: 54…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149981 Núm. CAS: 87749-50-6 EINECS: 207-057-2 UN: 1759 ADR: 8 III |