Tetrabutilamonio fluoruro trihidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Fluoruro de tetrabutilamonio trihidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18164.0010 8.18164.0050 8.18164.0005
8.18164.0010EA 43.2 EUR
8.18164.0010 8.18164.0050 8.18164.0005
Tetrabutilamonio fluoruro trihidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutilamonio fluoruro trihidrato
Formula: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
MW: 315.51 g/mol
Pto. de fusión: 62…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149981
Núm. CAS: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 62 - 63 °C
Molar Mass 315.49 g/mol
Synonyms TBAF
Hill Formula C16H36FN * 3H2O
Chemical Formula (CH3CH2CH2CH2)4NF * 3H2O