Tetrabutilamonio ioduro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ioduro de tetrabutilamonio
161270250 161271000 161275000 161270025
161270250.EA 26.2 EUR
161270250. 161271000. 161275000. 161270025.
Tetrabutilamonio ioduro 98%
Tetrabutilamonio ioduro
Formula: C₁₆H₃₆IN
MW: 369.37 g/mol
Pto. de fusión: 141…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011636
Núm. CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 150 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %
Residue after ignition ≤1 %