Tetrabutilamonio ioduro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ioduro de tetrabutilamonio
A15484.0B
A15484.18
A15484.30
A15484.0BEA
352
EUR
A15484.0B
A15484.18
A15484.30
Tetrabutilamonio ioduro ≥98%
Tetrabutilamonio ioduro
Purity: 98%
CAS No.: 311-28-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NI
Formula Weight: 369.38
Melting Point: 142-148°
Beilstein Reference: 3916152
Formula:
C₁₆H₃₆IN MW: 369.37 g/mol Pto. de fusión: 142…148 °C Densidad: 1.0027 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011636 Núm. CAS: 311-28-4 EINECS: 206-220-5 |