Cajas de almacenamiento para tubos
Proveedor: Simport Scientific
T330-25B T330-25G T330-25P T330-25Y
SIMPT330-25BEA 218 EUR
SIMPT330-25B SIMPT330-25G SIMPT330-25P SIMPT330-25Y
Cajas de almacenamiento para tubos
Cajas Cajas para tubos
La cubierta es de PS y la base de PS de alto impacto.
  • Apilable
  • Rejilla con código de colores
  • Rejillas de ventilación que minimizan la condensación
Estas cajas de almacenamiento de tubos de 5 ml están diseñadas para almacenar muestras entre -90 y +80 °C.
Se imprimen con una serie de casillas numeradas y la superficie acepta la escritura con rotuladores facilitando el control del inventario.
Tapa transparente que permite al usuario ver el contenido de la caja y que está enchapada a la base para evitar desajustes.