Tetrabutilamonio ioduro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ioduro de tetrabutilamonio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22152.0100 8.22152.0250
8.22152.0100EA 68.5 EUR
8.22152.0100 8.22152.0250
Tetrabutilamonio ioduro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutilamonio ioduro
Formula: C₁₆H₃₆IN
MW: 369.37 g/mol
Pto. de fusión: 143…146 °C
Densidad: 1.0027 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011636
Núm. CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Hill Formula C₁₆H₃₆IN
Molar Mass 369.38 g/mol
Melting Point 143 - 146 °C
LD 50 oral LD50 Rat 1990 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
Categories of danger harmful
R Phrase R 22
S Phrase S 22-24/25