Ioduro de tetrabutilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16792.06
A16792.14
A16792.06EA
53.4
EUR
A16792.06
A16792.14
Ioduro de tetrabutilfosfonio ≥98%
Ioduro de tetrabutilfosfonio
Purity: 98%
CAS No.: 3115-66-0
Molecular Formula: C16H36IP
Formula Weight: 386.34
Melting Point: 98-100°
MDL No.: MFCD00050246
Formula:
C₁₆H₃₆IP Pto. de fusión: 98…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00050246 Núm. CAS: 3115-66-0 |