Ioduro de tetraetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
TEAI, Tetrylammonium iodide
A11783.0B
A11783.18
A11783.30
A11783.0BEA
511
EUR
A11783.0B
A11783.18
A11783.30
Ioduro de tetraetilamonio ≥98%
Ioduro de tetraetilamonio
Purity: 98+%
CAS No.: 68-05-3
Molecular Formula: (CH3CH2)4NI
Formula Weight: 257.17
Melting Point: ca 320° dec.
Beilstein Reference: 3562649
Formula:
C₈H₂₀IN MW: 257.16 g/mol Pto. de fusión: ∼ 320 °C (desc.) Densidad: 1.566 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011829 Núm. CAS: 68-05-3 EINECS: 200-676-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...