Ioduro de tetrametilamonio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrametilamonio yoduro
A12811.22 A12811.36
A12811.22EA 127 EUR
A12811.22 A12811.36
Ioduro de tetrametilamonio ≥99%
Ioduro de tetrametilamonio
Purity: 99% CAS No.: 75-58-1 Molecular Formula: C4H12IN Formula Weight: 201.05 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3620030 Merck Reference: 14,9225 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011629
Formula: C₄H₁₂IN
MW: 201.05 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011629
Núm. CAS: 75-58-1
EINECS: 200-881-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,09364