Ioduro de (2-(butiriltio)etil)trimetilamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
108150250 108151000
ACRO108150250EA 214 EUR
ACRO108150250 ACRO108151000
Ioduro de (2-(butiriltio)etil)trimetilamonio 98%
Ioduro de (2-(butiriltio)etil)trimetilamonio
Formula: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Pto. de fusión: 172…176 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011845
Núm. CAS: 1866-16-6
EINECS: 217-475-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %