2-Acetiltioetiltrimetilamonio yoduro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Yoduro de (2-acetiltioetil)trimetilamonio
102710050 102710250
ACRO102710050EA 152 EUR
ACRO102710050 ACRO102710250
2-Acetiltioetiltrimetilamonio yoduro 98%
2-Acetiltioetiltrimetilamonio yoduro
Formula: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 289.18 g/mol
Pto. de fusión: 205…210 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011819
Núm. CAS: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&vid=c8a063af769022ab97d866f5f7547b476c5949a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %