2-Acetiltioetiltrimetilamonio yoduro ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Yoduro de (2-acetiltioetil)trimetilamonio

A16802.06 A16802.03 A16802.14
A16802.06EA 103 EUR
A16802.06 A16802.03 A16802.14
2-Acetiltioetiltrimetilamonio yoduro ≥98%
2-Acetiltioetiltrimetilamonio yoduro

Purity: 98% CAS No.: 1866-15-5 Molecular Formula: CH3COSCH2CH2N(CH3)3I Formula Weight: 289.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 205-209° Beilstein Reference: 3916578 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011819

Formula: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 289.18 g/mol
Pto. de fusión: 205…209 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011819
Núm. CAS: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&vid=c8a063af769022ab97d866f5f7547b476c5949a7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR