Tetrabutilamonio nitrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
420130250 420130050 420131000
ACRO420130250EA 127 EUR
ACRO420130250 ACRO420130050 ACRO420131000
Tetrabutilamonio nitrato 98%
Tetrabutilamonio nitrato
Formula: C₁₆H₃₆N₂O₃
Pto. de fusión: 116…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043202
Núm. CAS: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥88 %