Tetrabutilamonio hidrogenosulfato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
168380010 168380250 168381000 168382500
ACRO168380010EA 693 EUR
ACRO168380010 ACRO168380250 ACRO168381000 ACRO168382500
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato 98%
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Pto. de fusión: 168…172 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00011637
Núm. CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 173 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %