Tetrabutilamonio hidrogenosulfato 99% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
420100100 420100500 420105000
ACRO420100100EA 257 EUR
ACRO420100100 ACRO420100500 ACRO420105000
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato 99% para HPLC
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Pto. de fusión: 168…172 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011637
Núm. CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV (10 % in water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Membrane filtration test (10 % in water) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test