Tetrabutilamonio hidrogenosulfato 97
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
A14047.0B A14047.18 A14047.30
A14047.0BEA 554 EUR
A14047.0B A14047.18 A14047.30
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato 97
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato
Purity: 97% CAS No.: 32503-27-8 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NHSO4 Formula Weight: 339.54 Melting Point: 168-172° MDL No.: MFCD00011637
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339.54 g/mol
Pto. de fusión: 168…172 °C
Densidad: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011637
Núm. CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5