Bromuro de benciltrietilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
164200250
164201000
ACRO164200250EA
41.3
EUR
ACRO164200250
ACRO164201000
Bromuro de benciltrietilamonio 99%
Bromuro de benciltrietilamonio
Formula:
C₁₃H₂₂BrN Pto. de fusión: 187…197 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011822 Núm. CAS: 5197-95-5 EINECS: 225-986-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 187 to 197 °C (Dec) |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |