Bromuro de benciltrietilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A14291.14
A14291.22
A14291.36
A14291.14EA
32.6
EUR
A14291.14
A14291.22
A14291.36
Bromuro de benciltrietilamonio ≥98%
Bromuro de benciltrietilamonio
Purity: 98+%
CAS No.: 5197-95-5
Molecular Formula: (CH3CH2)3N(CH2C6H5)Br
Formula Weight: 272.24
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3739113
Formula:
C₁₃H₂₂BrN MW: 272,23 g/mol Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011822 Núm. CAS: 5197-95-5 EINECS: 225-986-1 |