Cloruro de benciltrietilamonio 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzyl triethylammonium chloride
164021000 164025000 164020025
ACRO164021000EA 31.5 EUR
ACRO164021000 ACRO164025000 ACRO164020025
Cloruro de benciltrietilamonio 98%
Cloruro de benciltrietilamonio
Formula: C₁₃H₂₂ClN
MW: 227,78 g/mol
Pto. de fusión: 185 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011824
Núm. CAS: 56-37-1
EINECS: 200-270-1
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤2.0 % (K.F.)