Cloruro de benciltrietilamonio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13268.22
A13268.36
A13268.22EA
29.2
EUR
A13268.22
A13268.36
Cloruro de benciltrietilamonio ≥99%
Cloruro de benciltrietilamonio
Purity: 99%
CAS No.: 56-37-1
Molecular Formula: (CH3CH2)3N(CH2C6H5)Cl
Formula Weight: 227.78
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 3574984
Formula:
C₁₃H₂₂ClN Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.) Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011824 Núm. CAS: 56-37-1 EINECS: 200-270-1 |