Cloruro de benciltrietilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Benzyl triethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10298.0100 8.10298.0500 8.10298.9040
8.10298.0100EA 54.8 EUR
8.10298.0100 8.10298.0500 8.10298.9040
Cloruro de benciltrietilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de benciltrietilamonio
Formula: C₁₃H₂₂ClN
MW: 227,78 g/mol
Pto. de fusión: 190…192 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011824
Núm. CAS: 56-37-1
EINECS: 200-270-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 630 g/l (20 °C)
Melting Point 190 - 192 °C (decomposition)
Molar Mass 227.78 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 100 °C
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C