Bencetonio cloruro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
105381000 105385000 105380025
ACRO105381000EA 81.4 EUR
ACRO105381000 ACRO105385000 ACRO105380025
Bencetonio cloruro 97%
Bencetonio cloruro
Formula: C₂₇H₄₂ClNO₂
Pto. de fusión: 158…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011742
Núm. CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 2923
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01074
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤5 % (105 °C, 4 hrs)
Zinc (Zn) ≤500 ppm