Tetrafluoroborato de nitronio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Nitryl tetrafluoroborate
174380250 174380050 174381000
ACRO174380250EA 241 EUR
ACRO174380250 ACRO174380050 ACRO174381000
Tetrafluoroborato de nitronio 97%
Tetrafluoroborato de nitronio
Formula: BF₄NO₂
MW: 132.81 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011432
Núm. CAS: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Adhering crystals
Assay ≥96.0 %
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥98.5 %