Tetrafluoroborato de nitronio ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Nitryl tetrafluoroborate
36374.06
36374.14
36374.06EA
64.3
EUR
36374.06
36374.14
Tetrafluoroborato de nitronio ≥90%
Tetrafluoroborato de nitronio
Purity: 90%
CAS No.: 13826-86-3
Molecular Formula: BF4NO2
Formula Weight: 132.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 240° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011432
Formula:
BF₄NO₂ Pto. de fusión: 240 °C (desc.) Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00011432 Núm. CAS: 13826-86-3 EINECS: 237-533-5 UN: 3260 ADR: 8,II |