Hexafluorofosfato de nitronio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
13151.06 13151.14
13151.06EA 158 EUR
13151.06 13151.14
Hexafluorofosfato de nitronio
Hexafluorofosfato de nitronio
CAS No.: 19200-21-6 Molecular Formula: NO2PF6 Formula Weight: 190.97 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00031520
Formula: F₆NO₂P
MW: 190.97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031520
Núm. CAS: 19200-21-6
EINECS: 242-872-7
UN: 3260
ADR: 8 II