Dicloro(fenil)fosfina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
P,P-Dichlorophenylphosphine, Phenyldichlorophosphine
A10284.0B
A10284.18
A10284.30
A10284.0BEA
302
EUR
A10284.0B
A10284.18
A10284.30
Dicloro(fenil)fosfina ≥97%
Dicloro(fenil)fosfina
Purity: 97%
CAS No.: 644-97-3
Molecular Formula: C6H5Cl2P
Formula Weight: 178.99
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5980
Odour: Pungent
Melting Point: -51°
Boiling Point: 99-101°/11mm
Beilstein Reference: 508189
UN No.: 2798
MDL No.: MFCD00000528
Formula:
C₆H₅Cl₂P Pto. Ebullición: 99…101 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: –51 °C Densidad: 1,319 Pto. de inflamación: 102 °C (215 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000528 Núm. CAS: 644-97-3 EINECS: 211-425-8 UN: 2798 ADR: 8,II |