Clorodifenilfosfina 95% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
109130250
109131000
109135000
ACRO109130250EA
52.5
EUR
ACRO109130250
ACRO109131000
ACRO109135000
Clorodifenilfosfina 95% tech.
Clorodifenilfosfina
Formula:
C₁₂H₁₀ClP Pto. Ebullición: 320 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 14…16 °C Densidad: 1,229 g/cm³ Pto. de inflamación: 138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000529 Núm. CAS: 1079-66-9 EINECS: 214-093-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6340 to 1.6370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Carbonyl compounds | ≤0.002 % (Acetone) |
Titrable acid or base | ≤0.0001 meq/g |