Clorodifenilfosfina 98+%, barras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
41352.09
41352.18
41352.30
41352.09EA
40.3
EUR
41352.09
41352.18
41352.30
Clorodifenilfosfina 98+%, barras
Clorodifenilfosfina
Purity: 98+%
CAS No.: 1079-66-9
Molecular Formula: C12H10ClP
Formula Weight: 220.64
Flash Point: 138°(280°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.204
Refractive Index: 1.6360
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Acrid
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 318-321°
Beilstein Reference: 512032
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000529
Formula:
C₁₂H₁₀ClP Pto. Ebullición: 318…321 °C Pto. de fusión: 14…16 °C Densidad: 1,204 Pto. de inflamación: 138 °C (280 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000529 Núm. CAS: 1079-66-9 EINECS: 214-093-2 UN: 3265 ADR: 8,II |