Clorodifenilfosfina 97%, barras
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
DPPC
A14241.09
A14241.18
A14241.30
A14241.09EA
34.1
EUR
A14241.09
A14241.18
A14241.30
Clorodifenilfosfina 97%, barras
Clorodifenilfosfina
Purity: 97%
CAS No.: 1079-66-9
Molecular Formula: C12H10ClP
Formula Weight: 220.64
Flash Point: 138°(280°F)
Refractive Index: 1.6350
Odour: Acrid
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 318-321°
Beilstein Reference: 512032
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000529
Formula:
C₁₂H₁₀ClP MW: 220,64 g/mol Pto. Ebullición: 318…321 °C Pto. de fusión: 14…16 °C Densidad: 1,204 Pto. de inflamación: 138 °C (280 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000529 Núm. CAS: 1079-66-9 EINECS: 214-093-2 UN: 3265 ADR: 8,II |