Difenilfosfina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
320970050 320970250
ACRO320970050EA 90.2 EUR
ACRO320970050 ACRO320970250
Difenilfosfina 95%
Difenilfosfina
Formula: C₁₂H₁₁P
Pto. de inflamación: 110 °C
Número MDL: MFCD00003040
Núm. CAS: 829-85-6
EINECS: 212-591-4
UN: 2845
ADR: 4.2,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6250 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %