Tris(2-metilfenil)fosfina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
422320050 422320010 422320250
ACRO422320050EA 194 EUR
ACRO422320050 ACRO422320010 ACRO422320250
Tris(2-metilfenil)fosfina 99%
Tris(2-metilfenil)fosfina
Formula: C₂₁H₂₁P
MW: 304.37 g/mol
Pto. de fusión: 126…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008514
Núm. CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %