Tris(2-metilfenil)fosfina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
A12093.06
A12093.03
A12093.14
A12093.06EA
134
EUR
A12093.06
A12093.03
A12093.14
Tris(2-metilfenil)fosfina ≥98%
Tris(2-metilfenil)fosfina
Purity: 98+%
CAS No.: 6163-58-2
Molecular Formula: C21H21P
Formula Weight: 304.37
Melting Point: 122-127°
Beilstein Reference: 661212
Formula:
C₂₁H₂₁P MW: 304.37 g/mol Pto. Ebullición: 187…192 °C (0.05 mmHg) Pto. de fusión: 122…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008514 Núm. CAS: 6163-58-2 EINECS: 228-193-9 |