Tris(2-metilfenil)fosfina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41817.0001 8.41817.0010
8.41817.0001EA 50.1 EUR
8.41817.0001 8.41817.0010
Tris(2-metilfenil)fosfina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tris(2-metilfenil)fosfina
Formula: C₂₁H₂₁P
MW: 304.37 g/mol
Pto. Ebullición: 187…192 °C (0.05 mmHg)
Pto. de fusión: 125.5
Número MDL: MFCD00008514
Núm. CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 304.38 g/mol
Boiling Point 238 °C (15 hPa)