Tris(3-metilfenil)fosfina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(m-tolyl)phosphine, Tri-m-tolylphosphine
A15372.03 A15372.06 A15372.14
A15372.03EA 40.5 EUR
A15372.03 A15372.06 A15372.14
Tris(3-metilfenil)fosfina ≥98%
Tris(3-metilfenil)fosfina
Purity: 98+% CAS No.: 6224-63-1 Molecular Formula: C21H21P Formula Weight: 304.37 Melting Point: 99-101° Beilstein Reference: 658863
Formula: C₂₁H₂₁P
MW: 304.37 g/mol
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008532
Núm. CAS: 6224-63-1
EINECS: 228-312-4