Tris(4-metilfenil)fosfina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
422330050 422330010
ACRO422330050EA 101 EUR
ACRO422330050 ACRO422330010
Tris(4-metilfenil)fosfina 98%
Tris(4-metilfenil)fosfina
Formula: C₂₁H₂₁P
Pto. Ebullición: 400 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 145…150 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008542
Núm. CAS: 1038-95-5
EINECS: 213-863-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %