Trifenilarsina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08653.0025 8.08653.0005
8.08653.0025EA 163 EUR
8.08653.0025 8.08653.0005
Trifenilarsina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Trifenilarsina
Formula: C₁₈H₁₅As
Pto. Ebullición: ∼360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58 °C
Densidad: 1,306 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002994
Núm. CAS: 603-32-7
EINECS: 210-032-9
UN: 3465
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 59 - 61 °C
Molar Mass 306.24 g/mol
Boiling Point 360 °C (1013 hPa) (decomposition)
Flash Point 265 °C
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)