Trifenilfosfina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
140420010 140420250 140422500 140420050
ACRO140420010EA 224 EUR
ACRO140420010 ACRO140420250 ACRO140422500 ACRO140420050
Trifenilfosfina 99%
Trifenilfosfina
Formula: C₁₈H₁₅P
Pto. Ebullición: 377 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 78,5…81.5 °C
Densidad: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003043
Núm. CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Índice Merck: 12,09873
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78.5 to 81.5 °C
GC ≥97.5 %