Trifenilfosfina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
14112.14 14112.22 14112.36
14112.14EA 31.9 EUR
14112.14 14112.22 14112.36
Trifenilfosfina ≥99%
Trifenilfosfina
Purity: 99+% CAS No.: 603-35-0 Molecular Formula: (C6H5)3P Formula Weight: 262.29 Flash Point: 181°(358°F) Physical Form: Flake Density: 1.200 Appearance: White to pale cream Odour: Mild Melting Point: 79-81° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 610776 Merck Reference: 14,9743 MDL No.: MFCD00003043
Formula: C₁₈H₁₅P
MW: 262.29 g/mol
Pto. Ebullición: 360 °C
Pto. de fusión: 79…81 °C
Densidad: 1.200
Pto. de inflamación: 181 °C (358 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003043
Núm. CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Índice Merck: 12,09873