Trifenilfosfina 99%, escamas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14089.30
A14089.0B
A14089.0I
A14089.30EA
59.6
EUR
A14089.30
A14089.0B
A14089.0I
Trifenilfosfina 99%, escamas
Trifenilfosfina
Purity: 99%
CAS No.: 603-35-0
Molecular Formula: (C6H5)3P
Formula Weight: 262.29
Flash Point: 181°(358°F)
Physical Form: Flakes
Density: 1.200
Appearance: White to pale cream
Odour: Mild
Melting Point: 79-81°
Boiling Point: 360°
Solubility: Insoluble in water. Soluble in benzene, acetone, carbon tetrachloride, ether, and glacial acetic acid
Beilstein Reference: 610776
Merck Reference: 14,9743
MDL No.: MFCD00003043
In the synthesis of organic compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds, and as a polymerization initiator
Formula:
C₁₈H₁₅P MW: 262.29 g/mol Pto. Ebullición: 360 °C Pto. de fusión: 79…81 °C Densidad: 1.200 Pto. de inflamación: 181 °C (358 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003043 Núm. CAS: 603-35-0 EINECS: 210-036-0 Índice Merck: 14,9743 |