Trifenilfosfina 99%, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L02502.18
L02502.30
L02502.0B
AB172490.0250
L02502.18EA
28
EUR
L02502.18
L02502.30
L02502.0B
ABCRAB172490.0250
Trifenilfosfina 99%, en polvo
Trifenilfosfina
Purity: 99%
CAS No.: 603-35-0
Molecular Formula: (C6H5)3P
Formula Weight: 262.29
Flash Point: 181°(358°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 610776
Merck Reference: 14,9743
MDL No.: MFCD00003043
Formula:
C₁₈H₁₅P MW: 262.29 g/mol Pto. Ebullición: 360 °C Pto. de fusión: 79…81 °C Densidad: 1.200 Pto. de inflamación: 181 °C (358 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003043 Núm. CAS: 603-35-0 EINECS: 210-036-0 Índice Merck: 14,9743 |