Trifenilfosfina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08270.0005
8.08270.0250
8.08270.1000
8.08270.9025
8.08270.0005EA
30
EUR
8.08270.0005
8.08270.0250
8.08270.1000
8.08270.9025
Trifenilfosfina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Trifenilfosfina
Formula:
C₁₈H₁₅P Pto. Ebullición: 377 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 79 °C Densidad: 1,194 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003043 Núm. CAS: 603-35-0 EINECS: 210-036-0 Índice Merck: 12,09873 |
Resultados test especificaciones
Solubility |
|
Melting Point | 78.5 - 81.5 °C |
Molar Mass | 262.29 g/mol |
Bulk Density | 500 - 600 kg/m3 |
Boiling Point | 195 - 205 °C (7 hPa) |
Vapor Pressure | 0.01 hPa (88 °C) |
Flash Point | 182 °C |
Density | 1.194 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 425 °C |