Bromuro de tetrafenilfosfonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
204020050 204020250 204021000
ACRO204020050EA 29.1 EUR
ACRO204020050 ACRO204020250 ACRO204021000
Bromuro de tetrafenilfosfonio 99%
Bromuro de tetrafenilfosfonio
Formula: C₂₄H₂₀BrP
Pto. de fusión: 295…299 °C
Pto. de inflamación: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011915
Núm. CAS: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 296 to 300 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %