Bromuro de tetrafenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15860.09
A15860.18
A15860.22
A15860.09EA
42.3
EUR
A15860.09
A15860.18
A15860.22
Bromuro de tetrafenilfosfonio ≥98%
Bromuro de tetrafenilfosfonio
Purity: 98+%
CAS No.: 2751-90-8
Molecular Formula: (C6H5)4PBr
Formula Weight: 419.31
Melting Point: 296-302°
Beilstein Reference: 3922383
Merck Reference: 14,9237
MDL No.: MFCD00011915
Formula:
C₂₄H₂₀BrP Pto. de fusión: 296…302 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011915 Núm. CAS: 2751-90-8 EINECS: 220-393-4 Índice Merck: 14,9237 |