Cloruro de tetrafenilfosfonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
204030100 204030500
ACRO204030100EA 74.9 EUR
ACRO204030100 ACRO204030500
Cloruro de tetrafenilfosfonio 98%
Cloruro de tetrafenilfosfonio
Formula: C₂₄H₂₀ClP
Pto. de fusión: 275…280 °C
Número MDL: MFCD00011916
Núm. CAS: 2001-45-8
EINECS: 217-890-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 275 to 280 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %