Cloruro de tetrafenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10575.18 A10575.04 A10575.09
A10575.18EA 282 EUR
A10575.18 A10575.04 A10575.09
Cloruro de tetrafenilfosfonio ≥98%
Cloruro de tetrafenilfosfonio
Purity: 98% CAS No.: 2001-45-8 Molecular Formula: (C6H5)4PCl Formula Weight: 374.86 Melting Point: 272-278° Beilstein Reference: 3922393
Formula: C₂₄H₂₀ClP
MW: 374.85 g/mol
Pto. de fusión: 272…278 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011916
Núm. CAS: 2001-45-8
EINECS: 217-890-3