Ioduro de tetrafenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11539.06 A11539.14 A11539.22
A11539.06EA 61.5 EUR
A11539.06 A11539.14 A11539.22
Ioduro de tetrafenilfosfonio ≥98%
Ioduro de tetrafenilfosfonio
Purity: 98+% CAS No.: 2065-67-0 Molecular Formula: (C6H5)4PI Formula Weight: 466.31 Melting Point: 345-350° Beilstein Reference: 3922216
Formula: C₂₄H₂₀IP
MW: 466.3 g/mol
Pto. de fusión: 345…350 °C
Densidad: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011917
Núm. CAS: 2065-67-0
EINECS: 218-179-0