Tetrafluoroborato de amonio 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
310961000 310965000 310960025
ACRO310961000EA 26.7 EUR
ACRO310961000 ACRO310965000 ACRO310960025
Tetrafluoroborato de amonio 99%, puro
Tetrafluoroborato de amonio
Formula: H₄BF₄N
Pto. de fusión: 230 °C (subl.)
Densidad: 1,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245785
Núm. CAS: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %