Tetrafluoroborato de amonio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11488.36
11488.A3
11488.36EA
65.6
EUR
11488.36
11488.A3
Tetrafluoroborato de amonio ≥97%
Tetrafluoroborato de amonio
Purity: 97%
CAS No.: 13826-83-0
Molecular Formula: NH4BF4
Formula Weight: 104.84
Physical Form: Powder
Density: 1.871
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 220° subl.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD06245785
Formula:
H₄BF₄N Pto. de fusión: 220 °C (subl.) Densidad: 1,871 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06245785 Núm. CAS: 13826-83-0 EINECS: 237-531-4 ADR: 8,III |