Tetrafluoroborato de amonio ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
44055.06 44055.14 44055.22
44055.06EA 43 EUR
44055.06 44055.14 44055.22
Tetrafluoroborato de amonio ≥99.999% (metals basis)
Tetrafluoroborato de amonio
Purity: 99.999% CAS No.: 13826-83-0 Molecular Formula: NH4BF4 Formula Weight: 104.84 Physical Form: Crystalline Density: 1.871 Appearance: White Odour: Ammonia-like Melting Point: 220° subl. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD06245785
Formula: H₄BF₄N
Pto. de fusión: 220 °C (subl.)
Densidad: 1,871
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245785
Núm. CAS: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
UN: 3260
ADR: 8,III