Bromuro de amonio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Amonio bromuro
A16258.0C A16258.0E A16258.36
A16258.0CEA 907 EUR
A16258.0C A16258.0E A16258.36
Bromuro de amonio ≥99%
Bromuro de amonio
Purity: 99% CAS No.: 12124-97-9 Molecular Formula: NH4Br Formula Weight: 97.97 Melting Point: 452° subl. Merck Reference: 14,505 MDL No.: MFCD00011419
Formula: H₄BrN
MW: 97.94 g/mol
Pto. de fusión: 452 °C (subl.)
Densidad: 2.429
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011419
Núm. CAS: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Índice Merck: 13,00505